Learn More
Thermo Scientific™ Flacons compte-gouttes Nalgene™ avec pointe distributrice de contrôle
Description
Les flacons compte-gouttes avec embout distributeur de contrôle Thermo Scientific™ Nalgene™ permettent d’effectuer avec succès des distributions répétitives de réactifs. Constituant une excellente alternative aux dispositifs de pipetage, ces flacons compte-gouttes libèrent des gouttes de 40 μl (mesure concernant l’eau ; la viscosité affecte la taille des gouttes), une par une. Grâce à leur excellente résistance aux produits chimiques, ces flacons spéciaux sont adaptés à la plupart des applications biotechnologiques, diagnostiques et pharmacologiques.
- LDPE naturel transparent permettant de visualiser le contenu
- Le bec de contrôle compte-gouttes est bloqué pour une installation sécurisée
- Embout distributeur et bouchons inclus ; choix de bouchons blancs ou de plusieurs couleurs
- Étanche† / Transparent
Informations de commande :
Ce produit est fourni dans une boîte de 25.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 15 ml |
| Capacité (impériale) | 0,5 oz |
| Couleur | Translucide, transparent |
| Matériau | LDPE |
| Nbre par carton | 25 |
| Nb par paquet | 25 |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Certifications/Conformité | ISO 13485:2003 |
| Closure Included | Oui |
| Drop Size | 40 μl |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.