Learn More
Thermo Scientific™ Flacons compte-gouttes Nalgene™, 15 ml, assortis
Code produit 10332862
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
8 ml
15 ml
Couleur de bouchon:
Assorties
Blanc
Conditionnement:
25 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon Conditionnement
10332862 15 ml Assorties 25 pièces
10739441 4 ml Blanc 25 pièces
10447452 8 ml Blanc -
10532093 15 ml Blanc 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10332862 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 27539050
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Distribution précise, fiable et reproductible de différents réactifs. Ces flacons compte-gouttes en PEBD opaque conviennent parfaitement aux solutions sensibles aux UV. Une excellente alternative aux appareils de pipetage.
Choisissez les flacons compte-gouttes blancs en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™ pour une distribution précise, fiable et reproductible de divers réactifs et une excellente alternative aux dispositifs de pipetage. Les flacons compte-gouttes Nalgene™ sont en PEBD opaque et sont parfaits pour les solutions photosensibles aux UV. Fournit 40 μL de gouttes (en fonction de l’eau ; la viscosité affecte la taille de chute), distribuées une goutte à la fois. Excellente résistance chimique ; convient à la plupart des applications biotechnologiques, diagnostiques et pharmaceutiques.
  • Le bec de contrôle compte-gouttes est bloqué pour une installation sécurisée
  • Embout distributeur et bouchons inclus ; choix de bouchons blancs ou de plusieurs couleurs
  • Étanches†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 15 ml
Couleur Blanc
Description Flacon compte-gouttes en PEBD
Comprend Embout et bouchons compte-gouttes
Matériau PEBD
Nbre par carton 25
Nb par paquet 25
Couleur de bouchon Assorties
Closure Included Oui
Drop Size 40 μl
À utiliser avec (équipement) Bouchons Nalgene
Taille du bouchon 15-415 mm
Type de bouchon Embout de contrôle compte-gouttes
Distribution par le bouchon Oui
Capacité (impériale) 200 ml (0,5 oz)
Forme Rond
Type de produit Flacon compte-gouttes
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.