Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorinated HDPE, Carboy with Closure
Code produit 10750982
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
20 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10750982 10 L 1 pièce
10383231 20 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10750982 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20970020
En stock
S’utilise avec : Améliorez les performances du récipient à long terme, empêchez les pertes dues à la perméation et obtenez un taux de substances extractibles plus faible ; Matériau du bouchon : Polypropylène ; Couleur : Blanc (translucide)
Améliorez les performances à long terme des récipients, évitez la perte par perméation et dégagez un volume de substances extractibles inférieur avec les bonbonnes fluorées Thermo Scientific™ Nalgene™, dotées d’un bouchon, pour une utilisation avec la plupart des acides, des alcalis et des solvants organiques agressifs. Ces bonbonnes sûres, durables et économiques, sont dotées de surfaces fluorées (à l’intérieur et à l’extérieur) destinées à améliorer les propriétés barrières et à réduire l’absorption et la pénétration des solvants. La fluoration améliore les performances du récipient sur le long terme et prévient ou réduit la perte par perméation.
  • Étanches†
  • Les parois renforcées sont sûres, durables et résistantes aux fissures et aux perforations
  • Bouchons à vis en Polypropylène inclus
† Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant deux 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 2,6 gal.
Capacité (métrique) 10 L
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 83B
Couleur Blanc (translucide)
Diamètre (métrique) intérieur de col 64 mm
À utiliser avec (application) Améliorez les performances du récipient à long terme, empêchez les pertes dues à la perméation et obtenez un taux de substances extractibles plus faible, Transportation ​
Hauteur (métrique) avec bouchon 389 mm
Matériau PEHD
Mouth Style Étroit
Nbre par carton 6/Cs.
Nb par paquet 1 Ea.
Type de produit Bonbonne avec poignée
Stérilité Non-sterile
Étape du flux de travail Upstream process solution storage. Upstream Validation
Afficher plus Afficher moins
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.