Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonne rectangulaire fluorée avec robinet Nalgene™ ; HDPE fluoré, robinet Tefzel™ ETFE, bouchon à visser en PP blanc fluoré
Code produit 10440811
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
9L
20L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10440811 9L 1 pièce
10050451 20L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10440811 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DS23270020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    291.00€
    174.60€ / 1 pièces
    Économisez 116.40€
    40% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
S’utilise avec : Idéal pour le stockage et la distribution de différents solvants ; Matériau du bouchon : Polypropylène fluoré ; Couleur : Blanc
Les bonbonnes rectangulaires fluorées Thermo Scientific™ Nalgene sune conception compacte pour le stockage et la distribution d’une diversité de solvants.
Ces bonbonnes sont dotées d’une ouverture large facilitant le remplissage et le nettoyage et d’une poignée robuste en acier inoxydable. La surface fluorée (intérieure et extérieure) améliore les propriétés de barrière et réduit l’absorption des solvants tout en optimisant les performances du conteneur sur le long terme et d'empêcher toute perte due à la perméation.
Caractéristiques :
  • Graduations moulées par incréments de 1 gal et de 5 L
  • Le bossage moulé du robinet confère robustesse et résistance aux fuites
  • La forme rectangulaire permet d’économiser de l’espace précieux
  • Graduée
Inclut :
Robinet ETFE et bouchon à visser en polypropylène blanc fluoré
Avertissement :
Ne pas utiliser avec des liquides inflammables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 2.4 gal .
Capacité (métrique) 9L
Matériau du bouchon Polypropylène fluoré
Taille du bouchon 100mm
Couleur Blanc (opaque)
Description Bonbonne rectangulaire fluorée avec robinet
Diamètre (métrique) intérieur de col 89mm
À utiliser avec (application) Convient pour le stockage, la collecte et la distribution de nombreux solvants
Hauteur (métrique) avec bouchon 358mm
Comprend Bossage de robinet moulé
Longueur (métrique) 216mm
Matériau PEHD fluoré
Type de produit Bonbonne rectangulaire
Largeur (métrique) 147mm