Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorinated HDPE, Jerry Can with Closure
Code produit 11764334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
20 L
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11764334 20 L 4 pièces
10330341 10 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11764334 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22420050
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’utilise avec : Performances du récipient sur le long terme et destiné à un usage intensif ; Matériau du bouchon : Polypropylène ; Couleur : Blanc
Optimisez vos performances de stockage à long terme et prévenez la perte par perméation avec les jerricans fluorés Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchons, conçus pour un usage intensif. Leur conception robuste, leur structure large et le centre de gravité bas offrent une meilleure stabilité. La surface fluorée (interne et externe) améliore les propriétés de protection et réduit l’absorption des solvants, et la forme rectangulaire optimise l’espace de stockage limité. La poignée intégrée avec prise encastrée facilite la maîtrise du versement.
Jerrycan avec bouchon 53B
• Paroi épaisse pour usage intensif
• Gradué en l et gallon
• Forme basse pour une meilleure stabilité
• Bouchon en polypropylène PP 53B attaché au jerrycan
• Jerrycan FLPE
• Jerrycan FLPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 5,3 gal.
Capacité (métrique) 20 L
Couleur de bouchon Blanc
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 53 B
Type de bouchon À vis
Couleur Blanc
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,6 po
Diamètre (métrique) intérieur de col 41 mm
Dimensions (L x l x H) 13 x 10 x 18 in. (320 x 245 x 452 mm)
À utiliser avec (application) Performances à long terme des récipients et conçues pour une utilisation difficile, Transportation ​
Graduations Gradué pour une contenance en litres et en gallons
Matériau PEHD fluoré
Nbre par carton 4/Cs.
Nb par paquet 1 Ea.
Type de produit Jerrican
Stérilité Stérile
Étape du flux de travail Upstream process solution storage. Upstream Validation
Afficher plus Afficher moins
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for two minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.