Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons-pression Nalgene™ pour tubes à centrifuger en plastique
Code produit 10292651
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tube d’un dia. ext. de 16 mm
Tube d’un dia. ext. de 17 mm
Tube d’un dia. ext. de 18 mm
Tube d’un dia. ext. de 25 mm
Tube d’un dia. ext. de 29 mm
Tube d’un dia. ext. de 30 mm
Tube d’un dia. ext. de 32 mm
Conditionnement:
20 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10292651 Tube d’un dia. ext. de 17 mm 20 pièces
10110481 Tube d’un dia. ext. de 16 mm 20 pièces
10374351 Tube d’un dia. ext. de 18 mm 20 pièces
10728181 Tube d’un dia. ext. de 25 mm 20 pièces
10564441 Tube d’un dia. ext. de 29 mm -
10334451 Tube d’un dia. ext. de 30 mm 20 pièces
10160571 Tube d’un dia. ext. de 32 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10292651 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DS31110017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.60€
    41.90€ / 20 pièces
    Économisez 2.70€
    6% de réduction
Expédition estimée: 18-03-2027
Utilisez ces bouchons en polypropylène à ajustement par friction dotés d’une languette de traction pratique pour faciliter le retrait des tubes à centrifuger.
Les bouchons-pression Thermo Scientific Nalgene sont autoclavables et comportent une languette facilitant leur retrait.
Les tailles des bouchons en polypropylène sont étudiées pour les tubes à centrifuger ouverts.
Informations de commande :
DS3111-0030 s’adapte aux tubes à centrifuger sans lèvre de 50 ml uniquement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taille du bouchon 17 mm
Type de produit Bouchon pour tubes à centrifuger
Autoclavable Autoclavable
Description Conçu pour être compatible avec les tubes à centrifuger Nalgene ronds et coniques
Matériau PP
Nb par paquet 20
Nbre par carton 20
Gamme de produits Nalgene
À utiliser avec (équipement) Tube d’un dia. ext. de 17 mm