Learn More
Thermo Scientific™ Tubes cryogéniques Nalgene™ pour stockage général de longue durée
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 11375644
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,0 ml
1,2 ml
1,5 ml
2,0 ml
5,0 ml
15 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1000 Tubes
250 Tubes
500 Tubes
75 Tubes
Conditionnement:
1000 pièces
25 pièces
250 pièces
500 pièces
75 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Stérilité Conditionnement unitSize
11375644 1,0 ml Stérile 500 Tubes 500 pièces
11740573 1,2 ml Stérile 500 Tubes 500 pièces
11385644 1,5 ml Stérile 500 Tubes 500 pièces
10344691 2,0 ml Stérile 500 Tubes 25 pièces
11750573 2,0 ml Stérile 500 Tubes 500 pièces
11365644 5,0 ml Stérile 250 Tubes 250 pièces
10664321 15 ml Stérile 75 Tubes 75 pièces
10199850 1,2 ml Non stérile 1000 Tubes 1000 pièces
10543611 2,0 ml Non stérile 1000 Tubes 1000 pièces
10662102 1,2 ml Stérile 1000 Tubes 1000 pièces
10731432 2,0 ml Stérile 1000 Tubes 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Ne stockez pas d’azote en phase liquide sans tubes CryoFlex
Code produit 11375644 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50001012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    793.74€
    491.00€ / 500 pièces
    Économisez 302.74€
    38% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ne stockez pas d’azote en phase liquide sans tubes CryoFlex
Optimisez vos techniques aseptiques avec les tubes cryogéniques à filetage externe pour stockage à long terme général, parfaits pour le stockage général dans les laboratoires et pour la recherche.
Améliorez vos techniques aseptiques avec les tubes cryogéniques Thermo Scientific™ Nalgene™ à filetage externe pour stockage à long terme. Ces tubes de stockage conviennent parfaitement pour le stockage général dans les laboratoires et pour la recherche d’échantillons de grande valeur et génomiques à la température de l’azote liquide en phase vapeur.
Caractéristiques :
  • De larges zones d’écriture permettent d’écrire davantage d’informations sur l’échantillon et des graduations facilitent l’évaluation visuelle du volume ;
  • Matières premières non cytotoxiques pour une sécurité accrue de l’échantillon, et tubes certifiés exempts de DNAse et RNAse pour des applications génomiques ;
  • Un filetage externe renforçant la technique aseptique
  • Certification SAL 10-6 pour une assurance de la stérilité la plus élevée qui soit
  • Adaptés au stockage, du stockage frigorifique général (+4°C) à la phase vapeur de l’azote liquide
  • Les tubes System 100 offrent une option de stockage plus dense (10x10) qui économise un précieux espace de stockage
  • Tubes autoportants plus faciles à utiliser sur la paillasse
  • Des tubes blancs, non stériles et sans bouchon sont disponibles en vrac pour les applications moins exigeantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Clear
Diamètre (impériale) externe 0.46 in
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 1,0 ml
Forme du fond Conique
Matériau Polypropylène
Type de filetage Externe
Longueur (impériale) 1.5 in
Nbre par carton 500
Conditionnement 500 Tubes
Modèle SYSTÈME 100
Exempt de RNase Oui
Gamme de produits Nalgene
Stérilité Stérile
Graduated Oui
Anti-rotation Oui
Quantité d’emballage 500/carton
Matériau du bouchon Polypropylène
Capacité (impériale) 0,0338 oz.
Exempt de DNase Oui
Type de bouchon Bouchon à vis
Imprimé Oui
Diamètre (métrique) 11,684 mm
Type de produit Bouchon vissé cryogénique
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.