Learn More
- Home
- Products
- Flacons
- Flacons de stockage cryogéniques
- Thermo Scientific™ Nalgene™ General Long-Term Storage Sterile Cryogenic Tubes
Thermo Scientific™ Nalgene™ General Long-Term Storage Sterile Cryogenic Tubes
Code produit 31935597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 mL
1.2 mL
1.5 mL
2 mL
5 mL
Couleur de bouchon:
Blue
Green
Orange
Purple
Red
Yellow
Modèle:
10 x10 System 100
Cryobox 9 x 9
Conditionnement:
1000 Tubes
250 Tubes
500 Tubes
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
500 pièces
42 product options available for selection
| Code produit | Capacité (métrique) | Couleur de bouchon | Modèle | Conditionnement | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 31935597 | 1 mL | Red | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 pièces |
| 31935556 | 1 mL | Orange | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 pièces |
| 31935538 | 1 mL | Yellow | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 pièces |
| 31935613 | 1 mL | Green | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 pièces |
| 31935583 | 1 mL | Blue | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 pièces |
| 31935628 | 1 mL | Purple | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 pièces |
| 31935656 | 1.5 mL | Red | 10 x10 System 100 | 500 Tubes | 500 pièces |
| 31935685 | 1.5 mL | Orange | 10 x10 System 100 | 500 Tubes | 500 pièces |
| 31935540 | 1.5 mL | Yellow | 10 x10 System 100 | 500 Tubes | 500 pièces |
| 31935621 | 1.5 mL | Green | 10 x10 System 100 | 500 Tubes | 500 pièces |
| 31935586 | 1.5 mL | Blue | 10 x10 System 100 | 500 Tubes | 500 pièces |
| 31935558 | 1.5 mL | Purple | 10 x10 System 100 | 500 Tubes | 500 pièces |
| 31935618 | 1.2 mL | Red | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 pièces |
| 31935688 | 1.2 mL | Orange | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 pièces |
| 31935557 | 1.2 mL | Yellow | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 pièces |
| 31935552 | 1.2 mL | Green | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 pièces |
| 31935568 | 1.2 mL | Blue | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 pièces |
| 31935539 | 1.2 mL | Purple | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 pièces |
| 31935684 | 1.2 mL | Red | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | 1000 pièces |
| 31935526 | 1.2 mL | Orange | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | 1000 pièces |
| 31935599 | 1.2 mL | Yellow | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | 1000 pièces |
| 31935550 | 1.2 mL | Green | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | 1000 pièces |
| 31935640 | 1.2 mL | Blue | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | 1000 pièces |
| 31935664 | 1.2 mL | Purple | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | 1000 pièces |
| 31935693 | 2 mL | Red | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 pièces |
| 31935527 | 2 mL | Orange | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 pièces |
| 31935573 | 2 mL | Yellow | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 pièces |
| 31935620 | 2 mL | Green | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 pièces |
| 31935673 | 2 mL | Blue | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 pièces |
| 31935690 | 2 mL | Purple | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 pièces |
| 31935533 | 2 mL | Red | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | 1000 pièces |
| 31935537 | 2 mL | Orange | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | 1000 pièces |
| 31935682 | 2 mL | Yellow | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | 1000 pièces |
| 31935569 | 2 mL | Green | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | 1000 pièces |
| 31935587 | 2 mL | Blue | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | 1000 pièces |
| 31935619 | 2 mL | Purple | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | 1000 pièces |
| 31935518 | 5 mL | Red | Cryobox 9 x 9 | 250 Tubes | 250 pièces |
| 31935551 | 5 mL | Orange | Cryobox 9 x 9 | 250 Tubes | 250 pièces |
| 31935687 | 5 mL | Yellow | Cryobox 9 x 9 | 250 Tubes | 250 pièces |
| 31935644 | 5 mL | Green | Cryobox 9 x 9 | 250 Tubes | 250 pièces |
| 31935545 | 5 mL | Blue | Cryobox 9 x 9 | 250 Tubes | 250 pièces |
| 31935547 | 5 mL | Purple | Cryobox 9 x 9 | 250 Tubes | 250 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
31935597
Fournisseur
Thermo Scientific™
Code fournisseur
50001012RED
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Expédition estimée: 27-11-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Enhance aseptic techniques with externally threaded Thermo Scientific™ Nalgene™ General Long-Term Storage Cryogenic Tubes. These storage tubes are ideally suited for research and general laboratory storage of high-value and genomic materials down to vapor phase liquid nitrogen temperatures.
Features:
- Large writing areas accommodate more written sample information and graduations for easy visual volume assessment
- Noncytotoxic raw materials for added sample security and tubes certified free of Dnase and RNase for genomic applications
- External threading enhances aseptic technique
- Certified SAL of 10-6 for the highest sterility assurance available
- Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4°C) down to the vapor phase of liquid nitrogen
- System 100 tubes offer a more dense storage option (10 x 10) to save precious storage space
- Self-standing tubes for ease of use on the benchtop
- Blank, nonsterile and uncapped tubes available in bulk for less demanding applications
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Red |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 1 mL |
| Forme du fond | Conical (Self-standing) |
| Matériau | Polypropylene |
| Type de filetage | External |
| Conditionnement | 500 Tubes |
| Modèle | Cryobox 9 x 9 |
| Capacité | 81 Tubes |
| Stérilité | Sterile |
| Graduated | Yes |
| Type de bouchon | Screw Cap |
| Type de produit | Cryogenic Storage Tube |
| Afficher plus Afficher moins |