Learn More
Thermo Scientific™ Pack de bouteilles graduées en plastique de différentes tailles Nalgene™
Description
Un moyen pratique et économique pour l’établissement d’un nouveau laboratoire, la création de kits de laboratoire pour étudiants ou le renouvellement d’un laboratoire existant. Sept tailles, de 10 à 1000 ml.
Un moyen pratique et économique pour l’établissement d’un nouveau laboratoire, la création de kits de laboratoire pour étudiants ou le renouvellement d’un laboratoire existant. Les boîtes contenant plusieurs cylindres gradués en plastique Thermo Scientific™ Nalgene™ comprennent des cylindres de 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml et 1000 ml. Toutes les tailles disposent d’un bec verseur large et de graduations moulées inaltérables. Aucun ménisque pour permettre des lectures précises à chaque fois. La grande base maintient les cylindres stables sur la paillasse, ce qui empêche d’empêcher le risque de basculement ou de casse sur les matériaux en verre. Adaptés à un usage alimentaire.
- Comprend sept éprouvettes, une dans chaque taille : 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml et 1000 ml
- Respecte les exigences de la norme ASTM Classe B, E1272 en matière de précision
- Pas de ménisque pour confondre les mesures—permet de lever les hypothèses
- La large base octogonale bleue empêche le roulement et le basculement
- Grand bec verseur pour une facilité de distribution des liquides
- Graduations moulées sérigraphiées pour une lecture aisée
- Excellente résistance chimique pour un large éventail de solutions
- Résistants aux impacts à des températures supérieures à -40°C
- Autoclavables / graduées
- Conformes aux normes ASTM classe B, E1272 classe B et norme 21 CFR partie 177.1520 relatives à l’usage des denrées alimentaires et des boissons
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | Une chacune : 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml |
| Matériau | PPCO avec base en PP bleue |
| Certifications/Conformité | Conforme aux normes ASTM classe B, E1272 classe B et 21 CFR partie 177.1520 relatives à l’usage des denrées alimentaires et des boissons |
| Balance | ml |
| Comprend | Base en polypropylène bleu |
| Quantité | 7/Pk. |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Subdivision | Oui |
| Forme | Rond |
| Température max. (impériale) | 250°F |
| Afficher plus |
Remarques :
- L’autoclavage affecte la précision de la graduation