Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Stainless Steel, Handle
Code produit 10623923
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Each
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10623923 Each 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10623923 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22290001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.40€
    42.90€ / 1 pièces
    Économisez 3.50€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
S’utilise avec : Bonbonnes à usage unique de 20 litres
Facilitez le transport de liquides grâce à la poignée pour bonbonne à usage unique Thermo Scientific™ Nalgene™, une poignée en acier inox se fixant aux bonbonnes de 20 L. À utiliser sur les bonbonnes stériles à usage unique Nalgene™ (réf. 342889-0050).
  • Stainless-steel handle
  • For use with Nalgene™ Sterile Single Use Carboy (Cat. No. 342889-0050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Single-use
À utiliser avec (équipement) Bonbonnes à usage unique de 20 litres
Matériau Acier inoxydable
Nbre par carton 1 Ea.
Type de produit Poignée
Quantité Each
Étape du flux de travail Upstream process solution storage. Upstream Validation