Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Biotainer™ Bottles
Description
Éliminez les coûts de nettoyage, de stérilisation et de validation associés grâce aux flacons en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™, parfaits pour le stockage et le transport de matériaux biologiques. Les flacons offrent une excellente résistance chimique et supportent des conditions de stockage comprises entre -100°C et +120°C. Les flacons Biotainer sont certifiés stériles et prêts à l’emploi.
- Bouchons en polypropylène de 38 mm avec revêtement en silicone pour garantir une parfaite étanchéité†
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma jusqu’à un niveau garanti de stérilité (SAL) de 10-6
- Fournis avec une importante documentation pour la validation
- Adaptés au stockage dans des conditions allant de -100° à +120°C.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 4 l |
| Capacité (impériale) | 135,3 oz. |
| Diamètre (impériale) | 5,6 po |
| Diamètre (impériale) intérieur de col | 1,1 in |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 28 mm |
| À utiliser avec (application) | Stockage et transport, Transportation |
| Comprend | Biotainer, Bulk-pack |
| Matériau | HDPE |
| Nbre par carton | 24/Cs. |
| Conditionnement | Conditionnement en vrac |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.