Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons en PEHD Nalgene™ : stériles, conditionnés en vrac
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10446083
Modifier l'affichage
Click to view available options
Finition de col:
20-415
24-415
38-430
Fit for Purpose:
Stérile
Conditionnement:
200 pièces
240 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Finition de col Fit for Purpose unitSize
10446083 20-415 Stérile -
10757563 24-415 Stérile 200 pièces
10456083 38-430 Stérile 240 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10446083 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3421510200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Scellez les flacons de culture carrés en PET / PETG avec les bouchons en PEHD qui incluent un joint fiable et étanche.
Scellez les flacons de culture carrés en PET / PETG avec les bouchons en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™ qui incluent un joint fiable et étanche†. Ces bouchons en polyéthylène haute densité fiables sont irradiés aux rayons gamma pour fournir un niveau garanti de stérilité (SAL) de 10-6.
Bouchons en PEHD naturel
  • Disponibles avec bouchon 20-415, 24-415 et 38-430
  • Sans composés d’origine animale (ADC)
  • S’adaptent aux flacons de culture en PET et PETG Nalgene qui sont vendus séparément sans bouchons
Remarque : les bouchons s’adaptent uniquement aux flacons Thermo Scientific Nalgene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel
Description Bouchon pour flacons de culture
Matériau PEHD
Nbre par carton 280
Nb par paquet 280
Conditionnement En vrac
Stérilité Stérile
Finition de col 20-415
Certifications/Conformité USP classe VI, USP <661.1>, non cytotoxique, non hémolytique, apyrogène.
Fit for Purpose Stérile
Type de produit Bouchon
À utiliser avec (équipement) Flacons de culture carrés en PET / PETG Nalgene
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.