Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons en PEHD Nalgene™ : stériles, conditionnés en vrac
Description
Scellez les flacons de culture carrés en PET / PETG avec les bouchons en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™ qui incluent un joint fiable et étanche†. Ces bouchons en polyéthylène haute densité fiables sont irradiés aux rayons gamma pour fournir un niveau garanti de stérilité (SAL) de 10-6.
- Disponibles avec bouchon 20-415, 24-415 et 38-430
- Sans composés d’origine animale (ADC)
- S’adaptent aux flacons de culture en PET et PETG Nalgene qui sont vendus séparément sans bouchons
Remarque : les bouchons s’adaptent uniquement aux flacons Thermo Scientific Nalgene
Specifications
Specifications
| Couleur | Naturel |
| Description | Bouchon pour flacons de culture |
| Matériau | PEHD |
| Nbre par carton | 200 |
| Nb par paquet | 200 |
| Conditionnement | En vrac |
| Stérilité | Stérile |
| Finition de col | 24-415 |
| Certifications/Conformité | USP classe VI, USP <661.1>, non cytotoxique, non hémolytique, apyrogène. |
| Fit for Purpose | Stérile |
| Show More |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.