Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Jerry Can with Closure
Code produit 11385464
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11385464 10 l 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11385464 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22400025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00€
    417.00€ / 6 pièces
    Économisez 123.00€
    22% de réduction
En stock
Matériau du bouchon : Polypropylène ; Couleur : Blanc
Grâce à leur bec verseur intégré oblique, les jerricanes en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™, dotés d’une conception solide caractérisée par une large structure et un centre de gravité bas offrant une plus grande stabilité, permettent de verser avec facilité et précision. Une poignée intégrée et un fond bombé assurent une prise solide pour soulever et verser alors que la forme rectangulaire compacte optimise l’utilisation de l’espace de stockage limité.
Caractéristiques Principales :
  • Bec verseur intégré suffisamment long pour assurer un versement précis
  • Bouchon 53B en polypropylène blanc avec attache pour éviter de le perdre
  • Graduations moulées, incréments de 1 gallon et 5 litres pour une distribution facilitée
  • Gradués / Étanches†
Contient :
Bouchon à vis en polypropylène blanc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 2,6 gal.
Capacité (métrique) 10 l
Couleur de bouchon Blanc
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 53B
Type de bouchon Vis
Couleur Blanc
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,5 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 38 mm
Dimensions (L x l x H) 9.6 x 7.8 x 14.8 in. (246 x 199 x 376 mm)
À utiliser avec (application) Storage, Transportation ​
Matériau HDPE
Nbre par carton 6/Cs.
Nb par paquet 1 Ea.
Type de produit Jerrican
Stérilité Stérile
Étape du flux de travail Upstream process solution storage. Upstream Validation
Afficher plus Afficher moins
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.