Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Jerry Can with Closure
Code produit 11784364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 L
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11784364 20 L 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11784364 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22400050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    482.00€
    404.00€ / 4 pièces
    Économisez 78.00€
    16% de réduction
En stock
Matériau du bouchon : Polypropylène ; Couleur : Blanc
Grâce à leur bec verseur intégré oblique, les jerricanes en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™, dotés d’une conception solide caractérisée par une large structure et un centre de gravité bas offrant une plus grande stabilité, permettent de verser avec facilité et précision. Une poignée intégrée et un fond bombé assurent une prise solide pour soulever et verser alors que la forme rectangulaire compacte optimise l’utilisation de l’espace de stockage limité.
Caractéristiques Principales :
  • Bec verseur intégré suffisamment long pour assurer un versement précis
  • Bouchon 53B en polypropylène blanc avec attache pour éviter de le perdre
  • Graduations moulées, incréments de 1 gallon et 5 litres pour une distribution facilitée
  • Gradués / Étanches†
Contient :
Bouchon à vis en polypropylène blanc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 5,3 gal
Capacité (métrique) 20 L
Couleur de bouchon Blanc
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 53 B
Type de bouchon À vis
Couleur Blanc
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,6 po
Diamètre (métrique) intérieur de col 41 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 4/Cs.
Nb par paquet 1 Ea.
Type de produit Jerrican
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.