Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Jerry Can with Tethered Polypropylene Closure (Double Port)
Description
Stockez les réactifs avec le jerrican Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon en polypropylène attaché, doté d’une conception compacte, d’une poignée moulée et d’une prise encastrée dans le fond pour mieux contrôler le versement. La référence 2243-9013 à deux ouvertures constitue un réservoir parfait pour les systèmes automatisés. Le bouchon 53B peut être pourvu d’une tubulure d’entrée/de sortie, alors que le bouchon de 38 mm permet de remplir ou vider le réservoir.
- Le jerrican est un réservoir idéal dans des systèmes automatisés tels que l’analyseur PRISM™ 3700 DAN
- Graduations moulées par incréments de 1 gal et 5 L pour une distribution facilitée
- La poignée moulée offre une bonne préhension lors du transport de contenus lourds
- La poignée bretelle intégrale et la zone de préhension inférieure moulée permettent un levage confortable
- Leur large structure et leur centre de gravité bas offrent une meilleure stabilité
- La conception très robuste avec une bonne résistance chimique permet une grande variété de solutions
- La forme rectangulaire compacte permet un stockage efficace
Informations de commande :
- Pour plus d’options de bouchons dans les applications à vide, utiliser les bouchons de remplissage / ventilation rapide Nalgene (n° de cat. 2158) ou les bouchons de remplissage / ventilation Nalgene (n° de cat. 2162)
- Sont inclus dans les accessoires supplémentaires : raccords de cloison cannelés Nalgene (n° de cat. 6149)
- Les ensembles de tubulures personnalisés peuvent être conçus à l’aide du configurateur d’ensembles de tubulures personnalisés Thermo Scientific, www.thermoscientific.com/tubingconfigurator
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 3,5 gal |
| Capacité (métrique) | 13 l |
| Certifications/Conformité | Conformes aux normes USP classe VI /FDA21 CFR 177,1520 |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Taille du bouchon | 53 B |
| Type de bouchon | Attaché |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (impériale) intérieur de col | 1,5 po |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 38 mm |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.