Learn More
Thermo Scientific™ Paniers pour pipettes Nalgene™
Code produit 10132781
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
37cm
58 cm
78cm
Dimensions:
B
E
À utiliser avec:
24 po ( 610 mm ) pipette
8 po ( 203 mm ) pipette
Pipette de 406 mm (16 in)
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Dimensions À utiliser avec Conditionnement
10132781 78cm E 24 po ( 610 mm ) pipette 1 pièce
10060561 37cm B 8 po ( 203 mm ) pipette -
10395651 58 cm B Pipette de 406 mm (16 in) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10132781 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DS52410050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    372.00€
    293.01€ / 1 pièces
    Économisez 78.99€
    21% de réduction
Expédition estimée: 19-01-2027
Les paniers de nettoyage pour pipettes Thermo Scientific Nalgene sont fabriqués dans un polyéthylène haute densité robuste et résistant aux produits chimiques qui protège les pipettes de la casse.
Les paniers de nettoyage pour pipettes Thermo Scientific Nalgene sont fabriqués dans un polyéthylène haute densité robuste et résistant aux produits chimiques qui protège les pipettes de la casse.
Nos produits sont plus légers que le verre et évitent tout problème de fuite, de casse et de contamination. Nous sommes fiers de proposer à votre laboratoire une alternative plus sûre qui ne sacrifie pas pour autant la précision dont vous avez besoin.
  • Les paniers robustes et résistants amortissent les pipettes et ne se corrodent pas
  • Chimiquement compatible avec la plupart des acides, bases, alcools et détergents
Informations de commande :
  • À utiliser avec les cuves de pipettes Nalgene (réf. 5242-series) et rondelles de pipettes (réf. 5245-series). Faites correspondre les lettres du code de taille pour un ajustement optimal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec 24 po ( 610 mm ) pipette
Hauteur (impériale) 30.75 po
Hauteur (métrique) 78cm
Dimensions E
Description Panier de pipettes PEHD taille C
Matériau HDPE