Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Quick Disconnects
Description
Créez des connexions rapides et fluides entre deux circuits de transfert des liquides grâce aux éléments de déconnexion rapide en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™, assurant l’assemblage rapide et étanche des tubulures d’une simple torsion.
Garantie : 90 jours
Spécification
Spécification
| Matériau | HDPE |
| À utiliser avec | Dia. int. 1/4 à 5/16 in |
| Quantité d’emballage | 72 |
| Type de produit | Raccord à déconnexion rapide |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.