Learn More
Thermo Scientific™ Cuves cylindriques robustes en PEBDL Nalgene™ avec couvercle
Description
Trouvez le réservoir adapté à vos besoins. Les réservoirs cylindriques résistants, à surface rigide Thermo Scientific™ Nalgene™ en LLDPE sont disponibles dans des tailles comprises entre 19 et 757 L et sont dotés de couvercles permettant de réduire sensiblement l’évaporation et la contamination.
Ces réservoirs rigides présentent une bonne tolérance aux variations de température.
- Tailles disponibles jusqu’à 378 L avec des robinets installés en usine
- Adapté aux revêtements de réservoir Nalgene nº de cat. 343050 et série
- Non autoclavable
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) externe | 28 po |
| Diamètre (métrique) externe | 71 cm |
| Type | Réservoir avec couvercle |
| Matériau | PEBDL |
| Capacité (impériale) | 100 gal |
| Capacité (métrique) | 378 L |
| Hauteur (impériale) | 44 po |
| Hauteur (métrique) | 112 cm |
| Nbre par carton | 1 |
| Nb par paquet | 1 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Attention :
les réservoirs en plastique sont généralement soumis à des conditions plus sévères que le matériel de laboratoire en plastique ; l’exposition est constante, les contraintes sont supérieures et ils sont en contact avec différentes classes et concentrations de produits chimiques. Veuillez accorder une attention toute particulière à la compatibilité chimique.