Learn More
Thermo Scientific™ Cuves cylindriques robustes en PEBDL Nalgene™ avec couvercle
Code produit 10623062
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
19 L
28 L
38 L
57 l
113 l
208 l
303 L
378 L
568 L
757 L
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10623062 19 L 1 pièce
10000731 28 L 1 pièce
10439762 38 L 1 pièce
10748371 57 l 1 pièce
10748561 113 l 1 pièce
10384591 208 l 1 pièce
10112641 303 L -
10030741 378 L 1 pièce
10192681 568 L 1 pièce
10152731 757 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10623062 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 111000005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    154.00€ / 1 pièces
    Économisez 10.00€
    6% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Trouvez la cuve qui répond aux besoins de votre application parmi les cylindres de 19 L à 757 L.
Trouvez le réservoir adapté à vos besoins. Les réservoirs cylindriques résistants, à surface rigide Thermo Scientific™ Nalgene™ en LLDPE sont disponibles dans des tailles comprises entre 19 et 757 L et sont dotés de couvercles permettant de réduire sensiblement l’évaporation et la contamination.
Ces réservoirs rigides présentent une bonne tolérance aux variations de température.
  • Tailles disponibles jusqu’à 378 L avec des robinets installés en usine
  • Adapté aux revêtements de réservoir Nalgene nº de cat. 343050 et série
  • Non autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) externe 11 in
Diamètre (métrique) externe 28 cm
Type Réservoir avec couvercle
Matériau PEBDL
Capacité (impériale) 5 gal
Capacité (métrique) 19 L
Hauteur (impériale) 15 po
Hauteur (métrique) 38 cm
Nbre par carton 1
Nb par paquet 1
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Attention :
les réservoirs en plastique sont généralement soumis à des conditions plus sévères que le matériel de laboratoire en plastique ; l’exposition est constante, les contraintes sont supérieures et ils sont en contact avec différentes classes et concentrations de produits chimiques. Veuillez accorder une attention toute particulière à la compatibilité chimique.