Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty Cylindrical LLDPE Tanks with Spigots
Code produit 10384541
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
19 l
26,5 L
37,8 L
56,8 L
113,5 l
208 L
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10384541 26,5 L 1 pièce
10305661 19 l 1 pièce
10654141 37,8 L 1 pièce
10603832 56,8 L 1 pièce
10674311 113,5 l 1 pièce
10274111 208 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10384541 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 111020007
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les cuves cylindriques résistantes en LLDPE Nalgene comprennent un robinet à aiguille installé pour le prélèvement. Le robinet accepte les tubulures de 5/8 pouce de dia. int. Les cuves sont disponibles dans des tailles allant de 19 à 208 l.
Les réservoirs cylindriques robuste en LLDPE Thermo Scientific™ Nalgene incluent un robinet à aiguille installé pour l’évacuation. Ce robinet est compatible avec une tubulure d’un dia. int. de 5/8 po et est disponible dans des volumes compris entre 19 L et 208 L.
  • Un robinet de réservoir de type à aiguille (nº de cat. 6421) est installé dans le réservoir pour permettre la vidange
  • Tubulure de 5/8 po (15,9 mm) de dia. int.
  • Offre une bonne température et une bonne résistance chimique
  • Non autoclavable
Inclut :
Couvercle de réservoir inclus
Remarque :
Les cuves utilisées à des températures élevées ou avec des liquides à densité relative élevée doivent être équipées d’un renfort externe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) externe 12 po
Diamètre (métrique) externe 32 cm
Type Cuve avec robinet
Matériau PEBDL
Capacité (métrique) 26,5 L
Hauteur (impériale) 18 po
Hauteur (métrique) 46 cm
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Attention :
les réservoirs en plastique sont généralement soumis à des conditions plus sévères que le matériel de laboratoire en plastique ; l’exposition est constante, les contraintes sont supérieures et ils sont en contact avec différentes classes et concentrations de produits chimiques. Veuillez accorder une attention toute particulière à la compatibilité chimique.