Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Heavy-Duty Rectangular Carboy
Code produit 15981481
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Case of 4
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15981481 Case of 4 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15981481 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22140050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.00€
    732.00€ / 4 pièces
    Économisez 53.00€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-02-2027
S’utilise avec : Stockage et transport des réactifs ;Couleur : Blanc
Stockez et transportez les réactifs grâce à la solide bonbonne rectangulaire en PEHD robuste Thermo Scientific™ Nalgene™. La forme rectangulaire permet d’optimiser l’espace de stockage limité, et la grande poignée est facile à utiliser, même avec des mains gantées. Cette bonbonne en polyéthylène robuste est durable et permet de gagner de la place.
Caractéristiques :
  • Structure à parois robustes pour une durabilité et une résistance aux produits chimiques
  • Gradué par incréments de 5 litres et 1 gal
  • Bouchon à vis gradué / étanche† de 70 mm à fermeture par vanne et sans joint
  • Non autoclavable
Remarque : d’autres liquides utilisés pour ces tests peuvent produire des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
†Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes, sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites.
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 5,3 gal.
Capacité (métrique) 20 l
Joint de fermeture Unlined
Taille du bouchon 70 mm
Type de bouchon Screw
Couleur Blanc
Dimensions (L x l x H) 12,1 x 9,2 x 15,7 po (323 x 234 x 399 mm)
À utiliser avec (application) Stockage et transport de réactifs., Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Matériau PEHD
Nbre par carton 4/Cs.
Nb par paquet 1 Ea.
Type de produit Bonbonne rectangulaire
Stérilité Stérile
Quantité Case of 4
Étape du flux de travail Upstream process solution storage. Upstream Validation
Afficher plus Afficher moins
† Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites.