Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty Rectangular LLDPE Tank with Covers
Code produit 10779041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 l
20 L
30 L
38 L
50 L
60 L
120 l
160 L
Largeur (métrique):
20 cm
25 cm
30 cm
45 cm
Longueur (métrique):
20 cm
25 cm
30 cm
45 cm
61 cm
Hauteur (métrique):
20 cm
30 cm
36 cm
45 cm
61 cm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Largeur (métrique) Longueur (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
10779041 30 L 30 cm 30 cm 30 cm 1 pièce
10272701 8 l 20 cm 20 cm 20 cm 1 pièce
10324501 20 L 25 cm 25 cm 36 cm 1 pièce
10109860 38 L 30 cm 45 cm 30 cm 1 pièce
10040671 50 L 30 cm 61 cm 30 cm 1 pièce
10080701 60 L 30 cm 45 cm 45 cm 1 pièce
10536551 120 l 45 cm 61 cm 45 cm 1 pièce
10204451 160 L 45 cm 61 cm 61 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10779041 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 141000010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.67€
    189.00€ / 1 pièces
    Économisez 31.67€
    14% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La polyvalence pour un coût inférieur à celui des réservoirs en acier inoxydable.
La polyvalence pour un coût inférieur à celui des réservoirs en acier inoxydable. Les réservoirs cylindriques en LLDPE pour applications intenses Thermo Scientific™ Nalgene™ sont résistants aux impacts, aux abrasions et à la plupart des acides, alcools et bases. Disponibles en tailles allant de 19 à 208 L.
Caractéristiques :
  • Moulés en une seule pièce, sans soudure
  • Épaisseur nominale de la paroi : 3,97 mm (5/32 po)
  • Une bride cannelée sur le sommet sert de renfort et de système de préhension pour le soulèvement
  • Peut être modifié avec un robinet installé en usine
  • Non autoclavable
Remarque :
Les réservoirs utilisés à des températures élevées ou avec des liquides à densité relative élevée doivent être équipés d’un renfort externe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (impériale) 12 po
Type Réservoir avec couvercles
Matériau PEBDL
Capacité (impériale) 8 gal
Capacité (métrique) 30 L
Longueur (métrique) 30 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30 cm
Hauteur (impériale) 12 po
Hauteur (métrique) 30 cm
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Attention :
les réservoirs en plastique sont généralement soumis à des conditions plus sévères que le matériel de laboratoire en plastique ; l’exposition est constante, les contraintes sont supérieures et ils sont en contact avec différentes classes et concentrations de produits chimiques. Veuillez accorder une attention toute particulière à la compatibilité chimique.