Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger grande vitesse en PC à fond rond Nalgene™
Description
Centrifugez vos échantillons à plusieurs reprises avec succès grâce à la remarquable résistance mécanique et à la haute clarté optique des tubes à centrifuger grande vitesse en polycarbonate à fond rond Thermo Scientific™ Nalgene™ conçus pour s’adapter aux rotors à grande vitesse.
Caractéristiques :
- Supportent des températures allant de -135° à +135°C (-211° à +275°F)
- Conçus pour une utilisation à 50 000 x g dans toutes les centrifugeuses réfrigérées et non réfrigérées (utilisés avec des bouchons à ajustement par friction de la série DS3111 pour des performances optimales)
- Notre technique de moulage permet d’obtenir une épaisseur des parois uniforme pour une résistance accrue
- Un diamètre uniforme (sans rétreint) pour un meilleur ajustement au rotor et une meilleure tolérance de la force centrifuge
- Rebord (sur les réf. 3117-1000 et 3117-9500) pour une extraction plus facile des alvéoles des rotors
- Durée de vie plus longue que celles de tubes en polycarbonate
- Autoclavable/Transparente
Informations de commande :
Fournis sans bouchon ; bouchons à ajustement par friction disponibles séparément (série DS3111)
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 12 ml |
| Matériau | Polycarbonate |
| Nbre par carton | 100 |
| Nb par paquet | 10 |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme | Rond |
| Longueur (métrique) | 103.1 mm |
| Forme du fond | Rond |
| Writing Area | No |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.