Learn More
Thermo Scientific™ Détergent liquide Nalgene™ L900
Code produit 10769041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
4 L
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10769041 4 L 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10769041 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9004000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.00€
    231.30€ / 4 pièces
    Économisez 74.70€
    24% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le détergent liquide Thermo Scientific Nalgene L900 est formulé pour le nettoyage minutieux de tous les consommables de laboratoire en plastique, notamment en polycarbonate.
Le détergent liquide Thermo Scientific Nalgene L900 est formulé pour le nettoyage minutieux de tous les consommables de laboratoire en plastique, notamment en polycarbonate.
Sa formule écologique évite les craquelures, la fissuration sous contrainte et le ternissement du plastique.
  • Pour une utilisation manuelle ou par machine
  • Biodégradable
  • Non toxique
  • Formation de mousse faible
  • Spécialement formulé pour le matériel de laboratoire en plastique Nalgene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description L900 Détergent liquide; L900 Détergent à lessive liquide , 1,06 gal .
Quantité 4 Pk.
Volume (impérial) 1,06 gal.
Volume (métrique) 4 L