Learn More
Thermo Scientific™ Grandes cuvettes de stérilisation en polypropylène Nalgene™
Description
Séchez et stérilisez les instruments et produits de laboratoire grâce aux grandes cuves de stérilisation en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces cuvettes autoclavables sont également utiles pour la collecte et le lavage d’équipements de laboratoire sales. Ces cuvettes sont dotées de bords retournés pour une rigidité accrue et de poignées intégrées qui facilitent le transport.
- Les bacs sont coniques pour s’imbriquer les uns dans les autres et prendre moins de place
- La structure solide des parois résiste à une utilisation extrêmement intensive et à des autoclavages répétés
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 20 l |
| Dimensions (L x l x H) | 543 x 435 x 130 mm (21,375 x 17,125 x 5,125 in) |
| Description | Les cuves de stérilisation sont utiles pour le séchage et la stérilisation des instruments et du matériel de laboratoire ; collecte et lavage de l’équipement de laboratoire souillé |
| Hauteur (métrique) | 130 mm |
| Longueur (métrique) | 543 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Type | Cuve de stérilisation |
| Largeur (métrique) | 435 mm |
| Longueur (impériale) | 21,375 in |
| Nb par paquet | 1 |
| Afficher plus |