Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEBD Nalgene™ avec ensemble compte-gouttes
GREENER_CHOICE
Code produit 10070711
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
125 ml
Taille du bouchon:
20-415 mm
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon unitSize
10070711 60 ml 20-415 mm 12 pièces
10546551 125 ml 20-415 mm 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10070711 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 24160060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.14€
    64.25€ / 12 pièces
    Économisez 9.89€
    13% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Distribuez une goutte à la fois ou dans un flux avec ces flacons à col étroit en PEBD qui comprennent une pipette de dépôt en polyéthylène et une ampoule en néoprène insérée dans le bouchon.
Distribuez à un rythme que vous contrôlez, une goutte à la fois ou en flux, avec des flacons en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™ avec ensemble compte-gouttes. L’ensemble consiste en un flacon en polyéthylène à faible densité à col étroit avec une pipette compte-gouttes en polyéthylène et une ampoule en néoprène insérée dans le bouchon. Il convient à la distribution de la plupart des acides, bases et alcools.
  • Le PEBD est transparent par contact et facilite l’aperçu du niveau de liquide.
  • L’ampoule en néoprène distribue facilement les gouttes ou un flux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 2 oz., 60 ml
Capacité (métrique) 60 ml
Capacité (impériale) 2 oz
Couleur Translucide, transparent
Matériau PEBD
Nbre par carton 48
Nb par paquet 12
Certifications/Conformité ISO 13485:2003
Dropper Capacity 60 ml
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 122 mm
Type de produit Flacon compte-gouttes
Largeur (impériale) 1,52 po
Hauteur (impériale) 4,8 in
Matériau du bouchon Polypropylène, néoprène, tige en PE
Taille du bouchon 20-415 mm
Diamètre (métrique) 38,9 mm
Distribution par le bouchon Oui
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.