Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEBD Nalgene™ avec ensemble compte-gouttes
GREENER_CHOICE
Code produit 10546551
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
125 ml
Taille du bouchon:
20-415 mm
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
10546551 125 ml 20-415 mm 6 pièces
10070711 60 ml 20-415 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10546551 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 24160125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.55€
    63.38€ / 6 pièces
    Économisez 1.17€
    1% de réduction
Expédition estimée: 21-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Distribuez une goutte à la fois ou dans un flux avec ces flacons à col étroit en PEBD qui comprennent une pipette de dépôt en polyéthylène et une ampoule en néoprène insérée dans le bouchon.
Distribuez à un rythme que vous contrôlez, une goutte à la fois ou en flux, avec des flacons en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™ avec ensemble compte-gouttes. L’ensemble consiste en un flacon en polyéthylène à faible densité à col étroit avec une pipette compte-gouttes en polyéthylène et une ampoule en néoprène insérée dans le bouchon. Il convient à la distribution de la plupart des acides, bases et alcools.
  • Le PEBD est transparent par contact et facilite l’aperçu du niveau de liquide.
  • L’ampoule en néoprène distribue facilement les gouttes ou un flux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 oz., 125 ml
Capacité (métrique) 125 ml
Couleur Translucide, transparent
Matériau PEBD
Nbre par carton 48
Nb par paquet 6
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 137 mm
Largeur (impériale) 1,99 po
Hauteur (impériale) 5,4 in
Matériau du bouchon Polypropylène, néoprène, tige en PE
Taille du bouchon 20-415 mm
Diamètre (métrique) 50,5 mm
Distribution par le bouchon Oui
Capacité (impériale) 4 oz
Forme Rond
Certifications/Conformité ISO 13485:2003
Type de produit Flacon compte-gouttes