Learn More
Thermo Scientific™ Seaux LDPE avec couvercles Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit 10094750
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
7.6L
13.2L
Hauteur (métrique) avec bouchon:
26.7cm
32.8cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) avec bouchon unitSize
10094750 7.6L 26.7cm 1 pièce
10380431 13.2L 32.8cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10094750 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 71020080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.34€
    57.08€ / 1 pièces
    Économisez 7.26€
    11% de réduction
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les seaux LDPE Thermo Scientific Nalgene sont équipés de couvercles étanches et satisfont les normes OSHA relatives aux pathogènes à diffusion hématogène.
Stockez des échantillons dans du formol et d’autres agents de conservation avec les seaux en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™ avec des couvercles étanches conformes aux normes OSHA pour le stockage des pathogènes à diffusion hématogène. Ces seaux en polyéthylène à faible densité sont excellents pour le transport sans éclaboussure dans le laboratoire et résistent chimiquement à une vaste gamme de solutions de laboratoire.
  • Le couvercle en polyéthylène blanc étanche est bien ajusté
  • L’anse métallique revêtue de polyéthylène offre une prise confortable et solide
  • Graduation moulée en pintes et en litres faciles à lire
  • Gradué
  • Conforme à la norme OSHA 29 CFR 1910.1030 relative à la protection contre les pathogènes à diffusion hématogène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 7.6L
Graduations Moulée
Matériau PEBD
Autoclavable Autoclavables
Capacité (impériale) 8 pintes .
Certifications/Conformité Conforme aux normes de l’OSHA 29CFR 1910,1030 relative à la protection contre les agents pathogènes à diffusion hématogène.
Description En PEBD léger étanche à l’air 7,6 L
Hauteur (impériale) avec bouchon 10.5 in.
Hauteur (métrique) avec bouchon 26.7cm
Comprend Oui
Quantité 1 Ea.
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.