Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de distributeur en PEBD Nalgene™ pour flacons compte-gouttes : conditionnés en vrac
Code produit 10099062
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 μl
50 μl
Conditionnement:
2000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10099062 40 μl 2000 pièces
10661294 50 μl 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10099062 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3127590001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    441.00€
    386.00€ / 2000 pièces
    Économisez 55.00€
    12% de réduction
En stock
Réalisez des applications pharmaceutiques et biotechnologiques avec les pointes de distribution en PEBD pour flacons à gouttes, qui disposent d’un contrôle précis des gouttes.
Réalisez des applications pharmaceutiques et biotechnologiques avec les pointes de distribution en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™ pour flacons compte-gouttes, qui disposent d’un contrôle précis des gouttes. À utiliser avec les flacons compte-gouttes en PEBD Nalgene et les bouchons en PP de couleur.
Caractéristiques :
  • Polyéthylène basse densité
  • Offerts en deux tailles de gouttes (40 μl ou 50 μl)
  • Convient pour les flacons compte-gouttes Nalgene séries 312750 et 312751
  • À utiliser avec les bouchons compte-gouttes Nalgene pour le codage couleur de vos réactifs
Informations de commande :
Les embouts des flacons compte-gouttes sont conditionnés en vrac, 2 000 / boîte. Commandez des flacons de compte-gouttes Nalgene (réf. 312750, 312751) et les bouchons colorés, (réf. 312760) séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 40 μl
Couleur Transparent
Matériau PEBD
Nbre par carton 2000
Nb par paquet 2000
Closure Included Oui
Drop Size 40 à 50 μl
Hauteur (métrique) 16,5 mm
À utiliser avec (équipement) Compte-gouttes Nalgene à distribution contrôlée
Largeur (impériale) 0,39 in
Hauteur (impériale) 0,65 in
Diamètre (métrique) 11,22 mm
Capacité (impériale) 1,35 oz.
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2003. Les embouts distributeurs pour flacons compte-gouttes répondent à la norme 21CFR177,1520 relative à l’usage des denrées alimentaires et des boissons, USP classe VI.
Type de produit Pointes pour flacon compte-gouttes