Learn More
Thermo Scientific™ Bidons en PEBD Nalgene™ avec bouchon
Code produit 11319714
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 l
8 l
Taille du bouchon:
38-430 mm
53 B
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
11319714 8 l 53 B 6 pièces
10430913 4 l 38-430 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319714 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22200020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    395.00€
    241.20€ / 6 pièces
    Économisez 153.80€
    38% de réduction
En stock
Manipulez les liquides corrosifs en toute sécurité à l’aide de gants en caoutchouc et des bidons en polyéthylène basse densité avec bouchon.
Manipulez les liquides corrosifs en toute sécurité à l’aide de gants en caoutchouc et des bidons en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Ces bidons en polyéthylène à basse densité sont dotés d’une grande poignée de transport et d’une excellente résistance chimique. Le bec verseur se trouve sur le côté pour une distribution facile et précise. Uniquement fabriquées à partir de matériaux en plastique de laboratoire de haute qualité pour de faibles substances lixiviables et extractibles.
  • Légèreté qui facilite la manipulation et le transport — un tiers du poids du verre
  • Étanches†
Inclut :
Bouchons à vis en PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 2 gal, 8 L
Capacité (métrique) 8 l
Couleur Naturel, translucide
Description Bidon
Diamètre (impériale) 7,6 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,5 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 39 mm
Matériau PEBD
Nbre par carton 6
Nb par paquet 1
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 385 mm
Hauteur (impériale) 15,1 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 53 B
Diamètre (métrique) 195 mm
Type de bouchon Bouchon à vis avec joint en TPE
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 2 gal
Forme Rond
Type de produit Bidon
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.