Learn More
Thermo Scientific™ Flacons compte-gouttes en PEBD blanc Nalgene™ : conditionnés en vrac
Code produit 10494933
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
8 ml
15 ml
Couleur:
Blanc
Naturel
Conditionnement:
2000 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Conditionnement
10494933 8 ml Naturel 2000 pièces
10344153 4 ml Naturel 2000 pièces
10120953 4 ml Blanc 2000 pièces
10212773 8 ml Blanc 2000 pièces
10670334 15 ml Naturel 2000 pièces
10495893 15 ml Blanc 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10494933 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3127509025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    921.00€
    838.00€ / 2000 pièces
    Économisez 83.00€
    9% de réduction
En stock
Procédez à plusieurs reprises à une distribution de routine fiable grâce aux flacons compte-gouttes en PEBD, fabriqués en polyéthylène basse densité.
Réalisez à plusieurs reprises une distribution fiable et de routine avec les flacons compte-gouttes blanc en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™. Fabriqués en polyéthylène basse densité , ces flacons sont conçus pour être utilisés avec les becs de contrôle pour compte-gouttes et bouchons Nalgene.
  • Flacons en PEBD naturel ou blanc
  • L’embout de contrôle compte-gouttes, vendu séparément, s’enclenche en place pour une fixation sécurisée
  • L’embout de contrôle compte-gouttes, vendu séparément, distribue des gouttes de 40 ou 50 μl (basée sur l’eau)
  • Volumes de gouttes constants et exacts grâce aux équipements Nalgene, vendus séparément
  • Bouchons compte-gouttes colorés disponibles, vendus séparément
  • Étanches†
Informations de commande :
Les flacons compte-gouttes sont conditionnés en vrac, 2 000 par carton. Commander le bec de contrôle de distribution des gouttes Nalgene Réf. 312758, 312759) et les bouchons colorés (réf. 312760 séparément) séparément.
Remarque :
†Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm, et qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, et avoir supporté une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 8 ml
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) intérieur de col 10 mm
Matériau PEBD
Nbre par carton 2000
Nb par paquet 2000
Closure Included Oui
Dropper Capacity 8 mL
Drop Size 40 à 50 μl
Hauteur (métrique) 65 mm
À utiliser avec (équipement) Compte-gouttes Nalgene à distribution contrôlée
Largeur (impériale) 0,78 in
Hauteur (impériale) 2,05 in
Taille du bouchon 15-415 mm
Diamètre (métrique) 20 mm
Capacité (impériale) 0,27 oz.
Forme Rond
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2003. Les flacons compte-gouttes répondent à la norme 21CFR177.1520 relative à l’usage des denrées alimentaires et des boissons, USP classe VI. Les flacons en PEBD blanc sont conformes aux normes de l’édition actuelle de l’USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière.
Type de produit Flacon compte-gouttes
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.