Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Wide-Mouth Carboy with Handle
Code produit 10443491
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
15 L
20 L
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10443491 15 L 1 pièce
10261501 10 L 1 pièce
10667521 20 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10443491 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22340030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.49€
    86.67€ / 1 pièces
    Économisez 5.82€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
S’utilise avec : Stockez et transportez des solides, poudres et liquides ; Matériau de bouchon : Polypropylène ; Couleur : Naturel
Stockez et transportez les solides et les poudres avec les bonbonnes à col large en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™ avec poignées. Une grande ouverture pratique facilite le nettoyage et la distribution et peut accueillir des mélangeurs verticaux. Les poignées disposées au niveau de l’épaulement garantissent un transport et un versement aisés, même les mains gantées. La bonbonne comprend des bouchons à vis en PP blanc étanches, de 100 mm.
  • Fabriqués en polyéthylène basse densité
  • Gradués par incréments de 1 gallon et 5 L pour une plus grande facilité d’utilisation
  • Ouverture à col large pour s’adapter aux agitateurs verticaux et est pratique pour les matériaux secs tels que les solides et les poudres
  • Étanche†/ non autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 4 gal
Capacité (métrique) 15 L
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 100-415 mm
Couleur Naturel
À utiliser avec (application) Stocker et transporter des matières solides, poudres et liquides, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Matériau PEBD
Nbre par carton 6/Cs.
Nb par paquet 1 Ea.
Type de produit Bonbonne avec poignée
Stérilité Stérile
Volume (impériale) jusqu’au rebord 4.25 gal
Volume (métrique) jusqu’au rebord 17 L
Étape du flux de travail Upstream process solution storage. Upstream Validation
Afficher plus Afficher moins
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.