Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lightweight Cylindrical LLDPE Tank with Cover and Spigot
Code produit 11990349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
18.9 L
28.4 L
37.9 L
56.8 L
113.6 L
208 L
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11990349 208 L 1 pièce
11968457 18.9 L 1 pièce
11978457 28.4 L 1 pièce
10606951 37.9 L 1 pièce
11988457 56.8 L 1 pièce
10728871 113.6 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11990349 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 541020055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    635.00€
    490.00€ / 1 pièces
    Économisez 145.00€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Alternative économique à l’acier inox, la cuve cylindrique légère en PEBDL Thermo Scientific™ Nalgene™ avec couvercle et robinet offre une excellente résistance à la fissuration sous contrainte.
Le réservoir cylindrique léger en LLDPE Thermo Scientific™ Nalgene™, avec couvercle et robinet, alternative économique à l’acier inox, offre une excellente résistance au craquèlement dû aux contraintes et dispose d’un robinet installé pour la vidange. Idéal pour les applications moins astreignantes. Disponibles dans des tailles allant de 5 à 55 gal. (19 à 208 L).
  • Épaisseur approximative des parois : 0,09 in. (2,4mm)
  • Équipé d’un robinet à aiguille Nalgene (nº de cat. 96423) pour la distribution
  • Non autoclavable
Remarque :
Les réservoirs utilisés à des températures élevées ou avec des liquides à densité relative élevée doivent être équipés d’un renfort externe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) externe 22 in
Épaisseur de paroi 2,4 mm
Diamètre (métrique) externe 55,9 cm
Type Réservoir avec couvercle et robinet
Matériau PEBDL
Capacité (impériale) 55 gal
Capacité (métrique) 208 L
Hauteur (impériale) 36 in
Hauteur (métrique) 91,4 cm
Nbre par carton 1
Nb par paquet 1
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Attention :
les réservoirs en plastique sont généralement soumis à des conditions plus sévères que le matériel de laboratoire en plastique ; l’exposition est constante, les contraintes sont supérieures et ils sont en contact avec différentes classes et concentrations de produits chimiques. Veuillez accorder une attention toute particulière à la compatibilité chimique.