Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lightweight Graduated Cylindrical LLDPE Tank with Cover
Code produit 10182301
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
18.9 L
28 L
37.9 L
56.8 L
113.6 L
208 L
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10182301 208 L 1 pièce
12899131 18.9 L 1 pièce
12809141 28 L 1 pièce
10310821 37.9 L 1 pièce
10708871 56.8 L 1 pièce
10288680 113.6 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10182301 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 541000055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.00€
    397.00€ / 1 pièces
    Économisez 74.00€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Pour une alternative économique à l’acier inox, optez pour la cuve cylindrique graduée légère en PEBDL Thermo Scientific™ Nalgene™ avec couvercle.
Pour une alternative économique à l’acier inox, optez pour le réservoir cylindrique gradué léger en LLDPE avec couvercle Thermo Scientific™ Nalgene™. Idéaux pour les applications moins astreignantes, ces réservoirs en polyéthylène à faible densité linéaire présentent une excellente résistance à la fissuration sous contrainte. Le couvercle dispose d’une bride externe qui s’étend derrière la couronne lorsqu’elle est utilisée comme revêtement pour des fûts en acier. Disponible dans des tailles allant de 5 à 55 gal (19 à 208 L).
  • Épaisseur moyenne de paroi : 0,09 po (2,4 mm)
  • Cuves graduées
  • Le modèle de 55 gallons peut être utilisé comme revêtement pour des fûts en acier
  • Disponibles avec un robinet pour la vidange (nº de cat. 54102)
  • Non autoclavable
Remarque :
Les réservoirs utilisés à des températures élevées ou avec des liquides à densité relative élevée doivent être équipés d’un renfort externe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) externe 22 in
Épaisseur de paroi 2,4 mm
Diamètre (métrique) externe 55,9 cm
Type Réservoir avec couvercle
Matériau PEBDL
Capacité (impériale) 55 gal
Capacité (métrique) 208 L
Hauteur (impériale) 36 in
Hauteur (métrique) 91,4 cm
Nbre par carton 1
Nb par paquet 1
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Attention :
les réservoirs en plastique sont généralement soumis à des conditions plus sévères que le matériel de laboratoire en plastique ; l’exposition est constante, les contraintes sont supérieures et ils sont en contact avec différentes classes et concentrations de produits chimiques. Veuillez accorder une attention toute particulière à la compatibilité chimique.