Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lightweight Graduated Cylindrical LLDPE Tank with Cover
Descripción
Pour une alternative économique à l’acier inox, optez pour le réservoir cylindrique gradué léger en LLDPE avec couvercle Thermo Scientific™ Nalgene™. Idéaux pour les applications moins astreignantes, ces réservoirs en polyéthylène à faible densité linéaire présentent une excellente résistance à la fissuration sous contrainte. Le couvercle dispose d’une bride externe qui s’étend derrière la couronne lorsqu’elle est utilisée comme revêtement pour des fûts en acier. Disponible dans des tailles allant de 5 à 55 gal (19 à 208 L).
- Épaisseur moyenne de paroi : 0,09 po (2,4 mm)
- Cuves graduées
- Le modèle de 55 gallons peut être utilisé comme revêtement pour des fûts en acier
- Disponibles avec un robinet pour la vidange (nº de cat. 54102)
- Non autoclavable
Remarque :
Les réservoirs utilisés à des températures élevées ou avec des liquides à densité relative élevée doivent être équipés d’un renfort externe.
Especificaciones
Especificaciones
| Diamètre (impériale) externe | 12 in |
| Épaisseur de paroi | 2,4 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 30,5 cm |
| Type | Réservoir avec couvercle |
| Matériau | PEBDL |
| Capacité (impériale) | 7.5 gal |
| Capacité (métrique) | 28 L |
| Hauteur (impériale) | 18 in |
| Hauteur (métrique) | 45,7 cm |
| Nbre par carton | 1 |
| Mostrar más |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Attention :
les réservoirs en plastique sont généralement soumis à des conditions plus sévères que le matériel de laboratoire en plastique ; l’exposition est constante, les contraintes sont supérieures et ils sont en contact avec différentes classes et concentrations de produits chimiques. Veuillez accorder une attention toute particulière à la compatibilité chimique.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.