Learn More
Thermo Scientific™ Bouchon en PEHD revêtu pour flacon de sérum Nalgene™, pour flacons à filetage continu : non stérile, blanc
Description
Éliminez le besoin d’un bouchon en caoutchouc, tout en conservant un joint étanche† avec les bouchons pour flacon de sérum en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™ pour les flacons à filetage continu. Ces bouchons en PEHD non stériles sont destinés à être utilisés avec des flacons de sérum en PETG à filetage continu.
Caractéristiques :
- Revêtement co-extrudé à trois épaisseurs (noyau en PEBD entre deux revêtements en PEHD solide)
- Pour une utilisation avec des flacons de sérum en PETG Nalgene non stériles
Informations de commande :
Les bouchons de flacons de sérum sont conditionnés en vrac, 2 000 par boîte.
Specifications
Specifications
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Description | Bouchons pour flacons à sérum |
| Matériau (doublure) | Revêtement co-extrudé trois épaisseurs (un cœur en PEBD entre deux couches de PEHD solide) |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (métrique) externe | 22.1 mm |
| Matériau | PEHD / PEBD (revêtement) |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre par carton | 2000 |
| Nb par paquet | 2000 |
| Gamme de produits | Nalgene |
| Show More |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.