Learn More
Thermo Scientific™ Racks Nalgene™ Locator Plus pour boîte cryogénique à 81 ampoules
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Racks Locator Plus pour boîte cryogénique à 81 ampoules Thermo Scientific Nalgene pour un stockage efficace et de grand volume
- Conçus pour le stockage à long terme
- Dotés d’un cadre indexé et d’un système d’organisation des boîtes
- Portoir suspendu unique facilitant la récupération des échantillons
- Adapté aux méthodes de gestion informatisée et manuelle.
Spécification
Spécification
| Couleur | Argent |
| Longueur (impériale) | 5,25 po |
| Largeur (impériale) | 5,25 po |
| À utiliser avec (équipement) | Pour Locator Jr. Plus |
| Capacité | Boîte cryogénique, 81-ampoule |
| Conception | Locator Jr. Plus |
| Type | Rack cryogénique Locator™ Plus |