Learn More
Thermo Scientific™ Kit de réparation des pompes à vide manuelles en métal Nalgene™
Description
Le kit de réparation des pompes à vide manuelles en métal Thermo Scientific™ Nalgene inclut tous les éléments nécessaires pour effectuer la maintenance des nouvelles pompes manuelles réparables en zinc/aluminium Nalgene (fabriquées depuis 2009).
Les nouvelles pompes manuelles sont facilement reconnaissables grâce à leur profil et leurs poignées ergonomiques (voir illustration dans la liste du cat. nº 6133-0010).
Garantie
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit.
Spécification
Spécification
| Description | Kit de réparation pour pompe manuelle en métal (6133-0010) |
| Comprend | Instructions pour maintenance et réparation |
| Type de produit | Kit de réparation |
| À utiliser avec (équipement) | 6133-0010 |
| Quantité | 4 Pk. |