Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure métrique en PVC sans phthalate Nalgene™
Code produit 16505150
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
7,0 mm
8,0 mm
9,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
15,0 mm
Diamètre (métrique) externe:
6,0 mm
7,0 mm
8,0 mm
9,0 mm
10,0 mm
11,0 mm
12,0 mm
13,0 mm
14,0 mm
16,0 mm
20,0 mm
Longueur totale (métrique):
10 m
25 m
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Longueur totale (métrique) Conditionnement
16505150 5,0 mm 8,0 mm 25 m 1 pièce
16585140 4,0 mm 6,0 mm 25 m 1 pièce
16595140 4,0 mm 7,0 mm 25 m 1 pièce
16515150 6,0 mm 9,0 mm 25 m 1 pièce
16525150 6,0 mm 10,0 mm 25 m 1 pièce
16535150 7,0 mm 10,0 mm 25 m 1 pièce
16545150 8,0 mm 11,0 mm 25 m 1 pièce
16555150 8,0 mm 12,0 mm 25 m 1 pièce
16565150 9,0 mm 13,0 mm 25 m 1 pièce
16575150 10,0 mm 14,0 mm 25 m 1 pièce
16585150 12,0 mm 16,0 mm 25 m 1 pièce
16595150 15,0 mm 20,0 mm 10 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 16505150 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 87030508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.30€
    112.00€ / 1 pièces
    Économisez 43.30€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Procédez à un ajustement étanche avec des raccords métriques. Cette tubulure transparente autoclavable de qualité laboratoire est une référence en matière de pureté et de qualité. Elle est fabriquée à base de résines de qualité supérieure et est exempte de plastifiants ortho-phthalates. Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage alimentaire, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65
La tubulure métrique en PVC transparent sans phthalate Thermo Scientific™ Nalgene™ est fabriquée à base de matériaux en résine de qualité supérieure et fonctionne comme une tubulure Nalgene 180 classique, mais est exempte de plastifiants DEHP et ortho-phthalates. Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65. Résiste au durcissement et à la décoloration causés par une large gamme de produits chimiques de laboratoire et ne confère pas d’odeur ou de goût, ce qui rend cette tubulure idéale pour une large gamme d’applications non médiales, en laboratoire, de recherche et pharmaceutiques.
  • Cette tubulure transparente autoclavable de qualité laboratoire constitue la norme en matière de pureté et de qualité. Elle est fabriquée à base de résine et de plastifiants de la meilleure qualité
  • Exempte de plastifiants ortho-phthalates
  • Disponibles en tailles métriques réelles pour s’adapter à vos instruments et équipements de laboratoire
  • Résiste au durcissement et à la décoloration par de nombreux produits chimiques. Offre une bonne stabilité dimensionnelle
  • Équivaut à la tubulure Tygon™ E-3603
  • Porte le marquage de conformité réglementaire et de diamètre interne à intervalles de 12 po pour faciliter l’identification et les mesures
  • Dureté au duromètre Shore A, 60
  • Ne confère pas d’odeur ni de goût
  • Possibilité d’écrire dessus avec le marqueur Nalgene Lab
  • Glisse facilement sur les raccords en verre et en plastique ; se bloque solidement
  • Autoclavable/Transparente
Compliance
Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65
La taille 8703-0406 n’est pas imprimée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65
Description Tubulure métrique en PVC sans phthalate
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,20 in
Diamètre (métrique) interne 5,0 mm
Matériau PVC
Diamètre (impériale) externe 0,31 in
Diamètre (métrique) externe 8,0 mm
Longueur totale (impériale) 82 pieds
Longueur totale (métrique) 25 m
Épaisseur (impériale) 0,06 in
Épaisseur (métrique) 1,5 mm
Quantité d’emballage 1 morceau de tubulure de 25 pi de long
Gamme de produits 1,5 mm
Stérilité Non stérile
Taille du port 0,06 in
Méthode de stérilisation Autoclave, gaz, produit chimique
Couleur Transparents
Dureté 60 (Shore A)
Flexibilité Rayon de courbure de 4 x dia. ext.
Pression maximale 234 KPa à 23°C (73°F), 117 KPa à 51°C (125°F)
Niveau de vide Très faible
Max. Operating Temperature (English) 160°F
Max. Operating Temperature (Metric) 71°C
Type de produit Tubulure flexible