Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure métrique en PVC sans phthalate Nalgene™
Código de producto. 16525150
Cambiar vista
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
7,0 mm
8,0 mm
9,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
15,0 mm
Diamètre (métrique) externe:
6,0 mm
7,0 mm
8,0 mm
9,0 mm
10,0 mm
11,0 mm
12,0 mm
13,0 mm
14,0 mm
16,0 mm
20,0 mm
Longueur totale (métrique):
10 m
25 m
Tamaño de la unidad:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Longueur totale (métrique) Tamaño de la unidad
16525150 6,0 mm 10,0 mm 25 m 1 pièce
16585140 4,0 mm 6,0 mm 25 m 1 pièce
16595140 4,0 mm 7,0 mm 25 m 1 pièce
16505150 5,0 mm 8,0 mm 25 m 1 pièce
16515150 6,0 mm 9,0 mm 25 m 1 pièce
16535150 7,0 mm 10,0 mm 25 m 1 pièce
16545150 8,0 mm 11,0 mm 25 m 1 pièce
16555150 8,0 mm 12,0 mm 25 m 1 pièce
16565150 9,0 mm 13,0 mm 25 m 1 pièce
16575150 10,0 mm 14,0 mm 25 m 1 pièce
16585150 12,0 mm 16,0 mm 25 m 1 pièce
16595150 15,0 mm 20,0 mm 10 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16525150 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 87030610
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Procédez à un ajustement étanche avec des raccords métriques. Cette tubulure transparente autoclavable de qualité laboratoire est une référence en matière de pureté et de qualité. Elle est fabriquée à base de résines de qualité supérieure et est exempte de plastifiants ortho-phthalates. Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage alimentaire, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65
La tubulure métrique en PVC transparent sans phthalate Thermo Scientific™ Nalgene™ est fabriquée à base de matériaux en résine de qualité supérieure et fonctionne comme une tubulure Nalgene 180 classique, mais est exempte de plastifiants DEHP et ortho-phthalates. Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65. Résiste au durcissement et à la décoloration causés par une large gamme de produits chimiques de laboratoire et ne confère pas d’odeur ou de goût, ce qui rend cette tubulure idéale pour une large gamme d’applications non médiales, en laboratoire, de recherche et pharmaceutiques.
  • Cette tubulure transparente autoclavable de qualité laboratoire constitue la norme en matière de pureté et de qualité. Elle est fabriquée à base de résine et de plastifiants de la meilleure qualité
  • Exempte de plastifiants ortho-phthalates
  • Disponibles en tailles métriques réelles pour s’adapter à vos instruments et équipements de laboratoire
  • Résiste au durcissement et à la décoloration par de nombreux produits chimiques. Offre une bonne stabilité dimensionnelle
  • Équivaut à la tubulure Tygon™ E-3603
  • Porte le marquage de conformité réglementaire et de diamètre interne à intervalles de 12 po pour faciliter l’identification et les mesures
  • Dureté au duromètre Shore A, 60
  • Ne confère pas d’odeur ni de goût
  • Possibilité d’écrire dessus avec le marqueur Nalgene Lab
  • Glisse facilement sur les raccords en verre et en plastique ; se bloque solidement
  • Autoclavable/Transparente
Compliance
Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65
La taille 8703-0406 n’est pas imprimée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certifications/Conformité Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65
Description Tubulure métrique en PVC sans phthalate
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,24 in
Diamètre (métrique) interne 6,0 mm
Matériau PVC
Diamètre (impériale) externe 0,39 in
Diamètre (métrique) externe 10,0 mm
Longueur totale (impériale) 82 pieds
Longueur totale (métrique) 25 m
Épaisseur (impériale) 0,08 in
Épaisseur (métrique) 2,0 mm
Quantité d’emballage 1 morceau de tubulure de 25 pi de long
Stérilité Non stérile
Méthode de stérilisation Autoclave, gaz, produit chimique
Couleur Transparent
Dureté 60 (Shore A)
Flexibilité Rayon de courbure de 4 x dia. ext.
Pression maximale 262 KPa à 23°C (73°F), 131 KPa à 51°C (125°F)
Niveau de vide Très faible
Max. Operating Temperature (English) 160°F
Max. Operating Temperature (Metric) 71°C
Type de produit Tubulure flexible
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.