Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à col étroit Nalgene™ en Teflon™ FEP avec bouchon
Code produit 10652751
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2000mL
Taille du bouchon:
20 mm
24 mm
28 mm
38 mm
38-430 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
6 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
10652751 2000mL 38-430 mm 1 pièce
10120491 30 ml 20 mm 1 pièce
10068170 60 ml 20 mm 1 pièce
10558491 125 ml 24 mm 1 pièce
13167519 125 ml 24 mm 6 pièces
11311564 250 ml 24 mm 4 pièces
11371514 500 ml 28 mm 4 pièces
10672561 500 ml 28 mm 1 pièce
11321564 1 l 38 mm 4 pièces
10149810 1 l 38 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10652751 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 16000064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.96€
    332.50€ / 1 pièces
    Économisez 208.46€
    38% de réduction
En stock
Réalisez des analyses de métaux présents à l’état de traces, des travaux à haute et basse températures et des applications impliquant des solvants organiques ou un nettoyage approfondi.
Réalisez des analyses de métaux présents à l’état de traces, des travaux à haute et basse températures et des applications impliquant des solvants organiques ou un nettoyage approfondi grâce aux flacons en téflon FEP à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon.
  • Autoclavables et transparents
  • Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
  • De -105°C à +150°C (de -157°F à +302°F)
  • Bouchons à vis étanches† ETFE inclus.
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage. † Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant deux 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2000mL
Couleur Naturels, transparents
Diamètre (métrique) intérieur de col 24mm
À utiliser avec (application) Storage, Transportation ​
Matériau Téflon FEP
Nbre par carton 2/Cs.
Nb par paquet 1 Ea.
Stérilité Non stérile
Plage de températures (métrique) -100°C to 260°C
Couleur de bouchon Naturel
Finition de col 38mm
Closure Included Oui
Graduated Yes
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 121mm
Hauteur (impériale) 9,64 po
Matériau du bouchon ETFE
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 90mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Étape du flux de travail Upstream process solution storage. Upstream Validation. Upstream process solution storage
Capacité (impériale) 64 oz
Forme Rond
Certifications/Conformité CCD 077 ; SW-CDC-001501 ; EN-8-1007-22-0912
Jetable Single-use
Type de produit Flacon à col étroit
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.