Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEHD économiques à col étroit Nalgene™ : Conditionnés en vrac, assemblés
GREENER_CHOICE
Code produit 10334912
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1 L
Taille du bouchon:
24 mm
28 mm
38 mm
Conditionnement:
125 pièces
250 pièces
50 pièces
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
10334912 125 ml 24 mm 500 pièces
10035260 250 ml 24 mm 250 pièces
10209090 500 ml 28 mm 125 pièces
10294351 1 L 38 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10334912 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3320890004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    395.23€
    352.00€ / 500 pièces
    Économisez 43.23€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-11-2026
Réalisez des applications de laboratoire de routine et générales avec des flacons en PEHD économiques à col étroit, légers et incassables.
Procédez aux applications de laboratoire légères et polyvalentes avec des flacons en PEHD économiques à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™, légers et incassables. Étanchéité† garantie, si utilisés avec des bouchons Nalgene.
  • Les bouchons en polypropylène sans liner garantissent une performance étanche† sans liner susceptible de se déformer, de causer des fuites et de contaminer vos solutions
  • Recommandés pour le prélèvement d’échantillons et le stockage de solutions de travail quotidiennes
  • Les flacons participent au programme de marquage ACT My Green Labs pour l’accessibilité, la cohérence et la transparence en matière de durabilité des produits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 oz., 125 ml
Capacité (métrique) 125 ml
Couleur Naturel, translucide
Description Flacon économique à col étroit, conditionné en vrac
Diamètre (métrique) intérieur de col 18 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 500
Nb par paquet 500
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
ACT Label Oui
Hauteur (métrique) 101 mm
Hauteur (impériale) 4 in
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 24 mm
Diamètre (métrique) 50 mm
Type de bouchon Bouchon à vis (assemblé)
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 4 oz
Forme Rond
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Jetable Oui
Type de produit Flacon économique à col étroit
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.