Learn More
Thermo Scientific™ Flacons fluorés à col étroit Nalgene™ ; HDPE fluoré avec bouchon en PP fluoré, conditionnés en vrac
BIOPHARMA
Code produit 10292623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
24 mm
28 mm
38-430 mm
Conditionnement:
125 pièces
250 pièces
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
10292623 1 l 38-430 mm 50 pièces
10099442 125 ml 24 mm -
11319794 250 ml 24 mm 250 pièces
10110953 500 ml 28 mm 125 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10292623 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3120970032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00€
    315.00€ / 50 pièces
    Économisez 29.00€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Les flacons fluorés Thermo Scientific™ Nalgene sont efficaces pour conditionner certains solvants, huiles, substances chimiques et produit agricoles.
Les flacons fluorés Thermo Scientific™ Nalgene sont efficaces pour conditionner certains solvants, huiles, substances chimiques et produit agricoles.
Ces flacons HDPE fluorés offrent une alternative économique aux contenants en fluoropolymère onéreux.
Caractéristiques :
  • Polyéthylène haute densité fluoré
  • Parois uniformes qui résistent aux fissures et aux perforations
  • Alternative économique aux flacons de fluoropolymère.
  • Bouchons en polypropylène fluoré
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
Un certificat du produit fournissant la cytotoxicité, la conformité à la norme USP classe VI et à la norme 21 CFR de la FDA et d’autres informations relatives à la conformité est disponible ou peut être recherché dans notre base de données des certificats de conformité
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti à partir de la date à laquelle nous expédions le produit et pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 l
Couleur Translucide
Description Flacon fluoré à col étroit
Diamètre (métrique) intérieur de col 27mm
Matériau PEHD fluoré
Nbre par carton 50
Nb par paquet 50
Stérilité Non stérile
Finition de col 38 - 430mm
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 216 mm
Largeur (impériale) 3,6 in
Hauteur (impériale) 8,5 in
Matériau du bouchon Polypropylène fluoré
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 91 mm
Type de bouchon Bouchon
Distribution par le bouchon Non
Capacité (impériale) 33,81 oz.
Forme Rond
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Type de produit Flacon fluoré à col étroit