Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEBD à col étroit Nalgene™ avec bouchon
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 11724264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
8mL
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
500mL
1 l
Taille du bouchon:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
72 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon unitSize
11724264 15 ml 20 mm 72 pièces
10404051 8mL 20 mm 12 pièces
10420391 30 ml 20 mm 12 pièces
10799041 60 ml 20 mm -
10054380 125 ml 24 mm 12 pièces
10040681 250 ml 24 mm 12 pièces
10242091 500 ml 28 mm 12 pièces
10693442 500mL 38-430 mm 12 pièces
10333981 1 l 38-430 mm 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11724264 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20039050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.63€
    52.65€ / 72 pièces
    Économisez 66.98€
    55% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réalisez des applications telles que l’analyse de métaux-traces avec les flacons en PEBD à col étroit avec bouchon. Ils sont flexibles, antichocs et résistants aux produits chimiques.
Réalisez des applications telles que l’analyse de métaux présents à l’état de traces avec les flacons en PEBD à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Ces flacons flexibles, antichocs et résistants aux produits chimiques ont une très faible teneur en métaux présents à l’état de traces. Ces flacons offrent une excellente visibilité du contenu ainsi qu’une remarquable résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools, et leur étanchéité† est garantie.
Caractéristiques :
  • L’excellente résistance aux produits chimiques à la plupart des acides, bases et alcools en fait des flacons polyvalents
  • Peuvent être utilisés dans le congélateur à 100-°C (-148°F) pour un stockage à long terme
  • Parois translucides facilitant l’aperçu des niveaux de liquides
  • Bouchons sans joint d’étanchéité assurant une étanchéité ultime†, sans recourir à un liner qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs
Remarque :
Les contenants Nalgene LDPE, HDPE, PP et PMP peuvent servir au stockage à long terme, en évitant l’exposition directe aux rayons UV.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 0.5 oz, 15 ml
Capacité (métrique) 15 ml
Capacité (impériale) 0,5 oz
Couleur Naturel
Description Flacon à col étroit
Diamètre (métrique) intérieur de col 14 mm
Matériau LDPE
Nbre par carton 72
Nb par paquet 12
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel
Finition de col 20 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016.Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfont la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 58 mm
Type de produit Flacon à col étroit
Largeur (impériale) 0,98 po
Hauteur (impériale) 2,3 po
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 20 mm
Diamètre (métrique) 25 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.