Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de conditionnement en PEHD à col étroit Nalgene™ avec bouchon, coloris naturel : conditionnés en vrac, 1000 ml
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10019212
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
20-415 mm
24-415 mm
28-415 mm
38-430 mm
Conditionnement:
1000 pièces
125 pièces
250 pièces
50 pièces
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon unitSize
10019212 30 ml 20-415 mm 1000 pièces
10099252 60 ml 20-415 mm 1000 pièces
10282383 125 ml 24-415 mm 500 pièces
10444553 250 ml 24-415 mm 250 pièces
10039402 500 ml 28-415 mm 125 pièces
10484743 1000 ml 38-430 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10019212 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3120890001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez, expédiez et conditionnez des produits chimiques spécialisés, des diagnostics, des produits biologiques, des réactifs, des adhésifs et des produits pharmaceutiques vétérinaires grâce à ces flacons en PEHD à col étroit.
Stockez, expédiez et emballez en toute sécurité les réactifs liquides à l’aide des flacons d’emballage en PEHD naturel à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon, un choix idéal pour les produits chimiques spécialisés, les diagnostics, les produits biologiques, les réactifs, les adhésifs et les produits pharmaceutiques vétérinaires. Les flacons en polyéthylène haute densité moulés par injection présentent une construction en plastique robuste avec une épaisseur et une résistance de paroi uniformes. Les bouchons en polypropylène sont fournis pour une fermeture étanche†.
Caractéristiques :
  • Fabriqués à partir de résines de qualité alimentaire haute pureté
  • Recommandé pour le stockage et l’expédition de réactifs liquides.
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1 oz, 30 ml
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 1 oz
Couleur Naturel, translucide
Description Flacons de conditionnement à col étroit
Diamètre (métrique) intérieur de col 14 mm
Matériau PEHD
Nbre par carton 1000
Nb par paquet 1000
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Finition de col 20 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 61 mm
Type de produit Flacon d’emballage
Largeur (impériale) 0,77 in
Hauteur (impériale) 0,71 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 20-415 mm
Diamètre (métrique) 34 mm
Type de bouchon À vis (conditionné en vrac, non assemblé)
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.