Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de conditionnement en PPCO à col étroit Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac, 60 ml
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10593185
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
20-415 mm
24-415 mm
28-415 mm
38-430 mm
Conditionnement:
1000 pièces
125 pièces
250 pièces
50 pièces
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon unitSize
10593185 1000 ml 38-430 mm 50 pièces
10690714 30 ml 20-415 mm 1000 pièces
10344723 60 ml 20-415 mm 1000 pièces
10110903 125 ml 24-415 mm 500 pièces
10324103 250 ml 24-415 mm 250 pièces
10592995 500 ml 28-415 mm 125 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10593185 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3120870032
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez, expédiez et conditionnez les liquides avec ces flacons robustes à col étroit, équipés de bouchons en PP et conçus pour le conditionnement.
Stockez, expédiez et conditionnez en toute sécurité des liquides avec les flacons de conditionnement en PPCO à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Dotées d’une excellente clarté, ainsi que d’une résistance aux chocs et aux produits chimiques, ces flacons de copolymère en polypropylène ont une structure robuste pour une utilisation en tant que conditionnement et sont dotés de bouchons en polypropylène.
Caractéristiques :
  • Copolymère de polypropylène translucide et naturel
  • Bouchon à vis en polypropylène
  • Autoclavable
  • Étanche†
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 32 oz, 1000 ml
Capacité (métrique) 1000 ml
Capacité (impériale) 32 oz
Couleur Naturel, translucide
Description Flacons de conditionnement à col étroit
Diamètre (métrique) intérieur de col 27 mm
Matériau PPCO
Nbre par carton 50
Nb par paquet 50
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Finition de col 38 mm
Certifications/Conformité Fabrication conforme aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2003. Les flacons et bouchons sont conformes aux exigences de la norme 21 CFR 177.1520 relative à l’usage des denrées alimentaires et des boissons, USP classe VI.
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 216 mm
Type de produit Flacon de conditionnement à col étroit
Largeur (impériale) 1,52 in
Hauteur (impériale) 8,5 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 91 mm
Type de bouchon À vis (conditionné en vrac, non assemblé)
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.