Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de conditionnement en PPCO à col étroit Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac, 60 ml
Description
Stockez, expédiez et conditionnez en toute sécurité des liquides avec les flacons de conditionnement en PPCO à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Dotées d’une excellente clarté, ainsi que d’une résistance aux chocs et aux produits chimiques, ces flacons de copolymère en polypropylène ont une structure robuste pour une utilisation en tant que conditionnement et sont dotés de bouchons en polypropylène.
- Copolymère de polypropylène translucide et naturel
- Bouchon à vis en polypropylène
- Autoclavable
- Étanche†
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
Spécification
Spécification
| Capacité | 1 oz, 30 ml |
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Capacité (impériale) | 1 oz |
| Couleur | Naturel, translucide |
| Description | Flacons de conditionnement à col étroit |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 14 mm |
| Matériau | PPCO |
| Nbre par carton | 1000 |
| Nb par paquet | 1000 |
| Couleur de bouchon | Naturel, translucide |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.