Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de diagnostic en PEHD coloris naturel Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
BIOPHARMA
Code produit 10477043
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 mL
8 mL
15 ml
Finition de col:
13 à 415 mm
20 à 415 mm
20-415 mm
Conditionnement:
2000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Finition de col Conditionnement
10477043 4 mL 13 à 415 mm 2000 pièces
10444363 8 mL 20 à 415 mm 2000 pièces
10364673 15 ml 20-415 mm 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10477043 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3120029125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1430.00€
    1406.00€ / 2000 pièces
    Économisez 24.00€
    1% de réduction
En stock
Échantillonnez, stockez et expédiez de petits volumes, des réactifs précieux. Ces flacons étanches avec bouchons en polypropylène sont utilisés dans les kits de tests et dans de nombreuses applications à faible volume.
Échantillonnez, stockez et expédiez de petits volumes, des réactifs précieux.Les flacons diagnostics Thermo Scientific™ Nalgene avec bouchons sont utilisés dans les kits de tests et de nombreuses applications de petit volume.Le PE haute densité naturel et translucide offre une conception durable avec des parois uniformes qui résistent à la séparation ou à la perforation.
  • non stériles
  • Polyéthylène haute densité naturel, transparent
  • Bouchons en polypropylène opaque sans joint
  • Les parois durables et uniformes sont résistantes aux fissures et aux perforations
  • Étanches†
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton. 2 000 par boîte. † Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, supportent une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, sans fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 0,125 oz, 4 ml
Capacité (métrique) 4 mL
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) intérieur de col 8 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 2000
Nb par paquet 2000
Stérilité Non stérile
Finition de col 13 à 415 mm
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 41 mm
Hauteur (impériale) 1,61 in
Joint de fermeture Sans joint
Diamètre (métrique) 16 mm
Distribution par le bouchon Non
Capacité (impériale) 0,125 oz.
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfont la norme USP classe VI.
Type de produit Flacon de diagnostic
Afficher plus Afficher moins
† Le terme étanche s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant deux 15 minutes, ne présentent pas de fuites.Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents.Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications.Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.