Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure en PVC sans phthalate Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit 16585110
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
1/2 po
1/4 po
1/8 po
1 in
3/16 po
3/4 po
3/8 in.
5/16 po
5/8 po
7/16 po
Diamètre (impériale) externe:
1 1/4 po
1 in
1/2 po
1/4 po
11/16 po
3/16 po
3/4 po
3/8 po
5/16 po
5/8 po
7/16 po
7/8 po
9/16 po
Longueur totale (impériale):
50 pieds
100 pieds
250 pieds
Pression maximale:
18 psig à 73°F (23°C), 14 psig à 125°F (51°C)
20 psig à 73°F (23°C), 10 psig à 125°F (51°C)
22 psig à 73°F (23°C), 11 psig à 125°F (51°C)
26 psig à 73°F (23°C), 13 psig à 125°F (51°C)
28 psig à 73°F (23°C), 14 psig à 125°F (51°C)
30 psig à 73°F (23°C), 15 psig à 125°F (51°C)
32 psig à 73°F (23°C), 16 psig à 125°F (51°C)
36 psig à 73°F (23°C), 18 psig à 125°F (51°C)
40 psig à 73°F (23°C), 20 psig à 125°F (51°C)
46 psig à 73°F (23°C), 23 psig à 125°F (51°C)
50 psig à 73°F (23°C), 25 psig à 125°F (51°C)
Conditionnement:
1 pièce
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe Longueur totale (impériale) Pression maximale Conditionnement
16585110 3/16 po 5/16 po 50 pieds 36 psig à 73°F (23°C), 18 psig à 125°F (51°C) 1 pièce
16585130 1/8 po 1/4 po 250 pieds 50 psig à 73°F (23°C), 25 psig à 125°F (51°C) 1 pièce
16595130 3/16 po 5/16 po 250 pieds 36 psig à 73°F (23°C), 18 psig à 125°F (51°C) 1 pièce
16555130 1/4 po 3/8 po 100 pieds 30 psig à 73°F (23°C), 15 psig à 125°F (51°C) 1 pièce
16505140 5/16 po 7/16 po 250 pieds 28 psig à 73°F (23°C), 14 psig à 125°F (51°C) 1 pièce
16565130 3/8 in. 1/2 po 100 pieds 22 psig à 73°F (23°C), 11 psig à 125°F (51°C) 1 pièce
16575130 3/8 in. 5/8 po 100 pieds 40 psig à 73°F (23°C), 20 psig à 125°F (51°C) 1 pièce
16585120 7/16 po 5/8 po 50 pieds 30 psig à 73°F (23°C), 15 psig à 125°F (51°C) 1 pièce
16595120 1/2 po 5/8 po 50 pieds 20 psig à 73°F (23°C), 10 psig à 125°F (51°C) 1 pièce
16505130 1/2 po 11/16 po 50 pieds 26 psig à 73°F (23°C), 13 psig à 125°F (51°C) 1 pièce
16515130 1/2 po 3/4 po 50 pieds 30 psig à 73°F (23°C), 15 psig à 125°F (51°C) 1 pièce
16525130 5/8 po 7/8 po 50 pieds 26 psig à 73°F (23°C), 13 psig à 125°F (51°C) 1 pièce
16535130 3/4 po 1 in 50 pieds 22 psig à 73°F (23°C), 11 psig à 125°F (51°C) 1 pièce
16545130 1 in 1 1/4 po 50 pieds 18 psig à 73°F (23°C), 14 psig à 125°F (51°C) 1 pièce
16565110 1/8 po 3/16 po 50 pieds 30 psig à 73°F (23°C), 15 psig à 125°F (51°C) 1 pièce
16575110 1/8 po 1/4 po 50 pieds 50 psig à 73°F (23°C), 25 psig à 125°F (51°C) 1 pièce
16595110 1/4 po 3/8 po 50 pieds 30 psig à 73°F (23°C), 15 psig à 125°F (51°C) 1 pièce
16505120 1/4 po 7/16 po 50 pieds 40 psig à 73°F (23°C), 20 psig à 125°F (51°C) 1 pièce
16515120 1/4 po 1/2 po 50 pieds 46 psig à 73°F (23°C), 23 psig à 125°F (51°C) 1 pièce
16525120 5/16 po 7/16 po 50 pieds 28 psig à 73°F (23°C), 14 psig à 125°F (51°C) 1 pièce
16535120 5/16 po 1/2 po 50 pieds 36 psig à 73°F (23°C), 18 psig à 125°F (51°C) 1 pièce
16545120 5/16 po 9/16 po 50 pieds 40 psig à 73°F (23°C), 20 psig à 125°F (51°C) 1 pièce
16555120 3/8 in. 1/2 po 50 pieds 22 psig à 73°F (23°C), 11 psig à 125°F (51°C) 1 pièce
16565120 3/8 in. 9/16 po 50 pieds 32 psig à 73°F (23°C), 16 psig à 125°F (51°C) 1 pièce
16575120 3/8 in. 5/8 po 50 pieds 40 psig à 73°F (23°C), 20 psig à 125°F (51°C) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Code produit 16585110 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 87010030
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cette tubulure transparente autoclavable de qualité laboratoire constitue la norme en matière de pureté et de qualité. Elle est fabriquée à base de résines de qualité supérieure et est exempte de plastifiants ortho-phthalates. Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65
La tubulure en PVC transparent sans phthalate Thermo Scientific™ Nalgene™ est fabriquée à base de matériaux en résine de qualité supérieure et fonctionne comme une tubulure Nalgene 180 classique, mais est exempte de plastifiants DEHP et ortho-phthalates. Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65. Résiste au durcissement et à la décoloration causés par une large gamme de produits chimiques de laboratoire et ne confère pas d’odeur ou de goût, ce qui rend cette tubulure idéale pour une large gamme d’applications non médiales, en laboratoire, de recherche et pharmaceutiques.
  • Cette tubulure transparente autoclavable de qualité laboratoire constitue la norme en matière de pureté et de qualité. Elle est fabriquée à base de résine et de plastifiants de la meilleure qualité
  • Exempte de plastifiants ortho-phthalates
  • Résiste au durcissement et à la décoloration par de nombreux produits chimiques. Offre une bonne stabilité dimensionnelle
  • Équivaut à la tubulure Tygon™ E-3603
  • Porte le marquage de conformité réglementaire et de diamètre interne à intervalles de 12 po pour faciliter l’identification et les mesures (sauf comme indiqué ci-dessous)
  • Dureté au duromètre Shore A, 60
  • Ne confère pas d’odeur ni de goût
  • Possibilité d’écrire dessus avec le marqueur Nalgene Lab
  • Glisse facilement sur les raccords en verre et en plastique ; se bloque solidement
  • Autoclavable/Transparente
Compliance
Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65
La taille 8701-0010 n’est pas imprimée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65
Description Tubulure en PVC sans phthalate
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 3/16 po
Matériau PVC
Diamètre (impériale) externe 5/16 po
Longueur totale (impériale) 50 pieds
Épaisseur (impériale) 1/16 po
Quantité d’emballage 1 article de tubulure de 50 pi de long
Stérilité Non stérile
Méthode de stérilisation Autoclave, gaz, produit chimique
Couleur Transparent
Dureté 60 (Shore A)
Flexibilité Rayon de courbure de 4 x dia. ext.
Pression maximale 36 psig à 73°F (23°C), 18 psig à 125°F (51°C)
Niveau de vide Très faible
Max. Operating Temperature (English) 160°F
Max. Operating Temperature (Metric) 71°C
Type de produit Tubulure flexible